Learn More
4-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid, 98+%
Codice prodotto. 10522222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522222 1 g Bottiglia in vetro 1g
10063373 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522222 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359510010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149104-88-1
Formula molecolare C7H9BO4S
Molecular Weight (g/mol) 200.02
Numero MDL MFCD01630820
InChI Key VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
PubChem CID 2734364
IUPAC Name (4-methylsulfonylphenyl)boronic acid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 275°C to 277°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.02
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-[(methylsulfonyl)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.