Learn More
4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30482861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482861 50 g 50g
30478082 5 g 5g
30467492 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33248550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-68-0
Formula molecolare C7H7ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 206.65
IUPAC Name 4-methoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzenesulfonyl Chloride
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
Peso formulazione 205.9804