Learn More
4-Methoxyphenyl chloroformate, 98%
Codice prodotto. 10321244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10321244
Marca: Thermo Scientific Acros 314570250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7693-41-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7693-41-6
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.591
Numero MDL MFCD00013258
InChI Key CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenylchloroformate, chloroformic acid 4-methoxyphenyl ester, acmc-1bfyr, p-methoxyphenyl chloroformate, 4-methoxy-phenyl chloroformate, 4-methoxy phenyl chloroformate, 4-methoxyphenyl carbonochloridate
PubChem CID 82128
IUPAC Name (4-methoxyphenyl) carbonochloridate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenyl chloroformate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.25g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClCOC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Numero UN 3277
Peso formulazione 186.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid