Learn More
4-Methoxyphenyl trans-4-n-pentylcyclohexanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452296
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15452296
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55792.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4-Methoxyphenyl trans-4-n-pentylcyclohexanecarboxylate, is mainly used as a nematic liquid crystal monomer, liquid crystal material. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Sparingly Soluble in water (1.7E-3 g/L) (25°C).
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67589-52-0
Formula molecolare C19H28O3
Molecular Weight (g/mol) 304.43
Numero MDL MFCD11053432
InChI Key HJIVFZUPTYADSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanecarboxylic acid, 4-pentyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, trans-4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, trans-4-methoxy-phenyl 4-pentyl-cyclohexanecarboxylate, trans-4-pentylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanoate, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl trans-4-pentylcyclohexanecarboxylate, hjivfzuptyadsp-wkilwmfisa-n, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexanecarboxylate #, 4-methoxyphenyl 4-pentylcyclohexane-1-carboxylate
PubChem CID 105460
IUPAC Name (4-methoxyphenyl) 4-pentylcyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenyl trans-4-n-pentylcyclohexanecarboxylate
Punto di fusione 40°C to 44°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble in water (1.7E-3g/L) (25°C).
Peso formulazione 304.43
Percent Purity 97%