Learn More
4-Methoxyphenylacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488839
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15488839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05644.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6343-93-7
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
Numero MDL MFCD00017144
InChI Key OLKQIWCQICCYQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 241868
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetamide
Punto di fusione 184°C to 188°C
Quantità 5 g
Beilstein 2088040
Sinonimo 2-4-methoxyphenyl acetamide, 4-methoxyphenylacetamide, p-methoxyphenylacetamide, benzeneacetamide, 4-methoxy, 4-methoxyphenoxyphenylacetamide, acmc-20amem, 4-methoxyphe-nylacetamide, benzeneacetamide,4-methoxy, 4-methoxyphenyl-acetamide, para methoxy phenyl acetamide
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 98%