Learn More
4-Methoxyphenylacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11384699
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 11384699
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14399.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-01-8
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00004345
InChI Key NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC Name 2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxyphenylacetic acid
Punto di fusione 84°C to 88°C
Punti di ebollizione 138°C to 140°C (3 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1101737
Peso formulazione 166.18
Percent Purity ≥98%