Learn More
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10620535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10620535 250 mg 250mg
10565073 1 g 1g
10451284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10620535 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10001CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2510-32-9
Formula molecolare C5H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 127.099
InChI Key ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl
PubChem CID 292311
IUPAC Name 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 95%