Learn More
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10141132
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10141132
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01366DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 68282-53-1
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD00173728
InChI Key KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC Name 5-methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 97%