Learn More
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2701982
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10643233
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB03027DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 144059-86-9
Formula molecolare C12H8F3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 287.256
Numero MDL MFCD00068105
InChI Key DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
PubChem CID 2775663
IUPAC Name 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 287.26
Percent Purity 97%