Learn More
4-Methyl-2-nitrophenol, 97%
Codice prodotto. 11459852
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11459852
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12009.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-33-5
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.137
Numero MDL MFCD00007120
InChI Key SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC Name 4-methyl-2-nitrophenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-nitrophenol
Punto di fusione 32°C to 35°C
Densità 1.24
Punti di ebollizione 125°C (22 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Odore Phenol-like
Quantità 25 g
Beilstein 1868022
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%