Learn More
4-Methyl-2-nitrophenol, 99%
Codice prodotto. 10091521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10091521
Marca: Thermo Scientific Acros 127310250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-33-5
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007120
InChI Key SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC Name 4-methyl-2-nitrophenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-nitrophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 34.0°C
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NO2)OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, 412
Gravità specifica 1.24
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.