Learn More
(+/-)-4-Methyl-2-pentanol, 99%
Descrizione
(±)-4-Methyl-2-pentanol is employed as a solvent in organic synthesis, dyes and stains, natural resins and waxes. It is an additive to surface coatings. It finds applications in the manufacture of lube oil additives, zinc dialkyldithiophosphate, brake fluids. It is the precursor to some plasticizers and frother in mineral flotation. It acts as a corrosion inhibitor and also utilized in the characterization of volatile fraction of mono varietal wines and tar sand mining processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(^+)-4-Methyl-2-pentanol is employed as a solvent in organic synthesis, dyes and stains, natural resins and waxes. It is an additive to surface coatings. It finds applications in the manufacture of lube oil additives, zinc dialkyldithiophosphate, brake fluids. It is the precursor to some plasticizers and frother in mineral flotation. It acts as a corrosion inhibitor and also utilized in the characterization of volatile fraction of mono varietal wines and tar sand mining processes.
Solubility
Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, acids and acid chlorides.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (+/-)-4-Methyl-2-pentanol |
| Punto di fusione | -90°C |
| Densità | 0.806 |
| Punti di ebollizione | 131°C to 133°C |
| Punto d'infiammabilità | 41°C (105°F) |
| Odore | Slightly Sweetish |
| Indice di rifrazione | 1.411 |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN2053 |
| Beilstein | 1098268 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: (+/-)-4-Methyl-2-pentanol