Learn More
4-Methyl-2-pentanone, 99.5%, spectrophotometric grade
Codice prodotto. 10553704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10553704
Marca: Thermo Scientific Acros 222170010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Nota nome 99.5%
Absorbance 0.01 at 400nm, 0.02 at 380nm, 0.15 at 360nm, 0.5 at 340nm, 1 at 335nm
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -84.0°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 117.4°C
Punto d'infiammabilità 14°C
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH3
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3970
Quantità 1 L
Beilstein 01,691
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Indice di Merck 15,5253
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.