Learn More
4-Methyl-2-pentenoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11465247
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11465247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22639.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10321-71-8 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
4-Methyl-2-pentenoic acid is used in medical research and in chemicals synthesis. It is used as a flavoring agents in foods & cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methyl-2-pentenoic acid is used in medical research and in chemicals synthesis. It is used as a flavoring agents in foods & cosmetics.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in acetone, ether, ethanol.
Notes
Store in cool, dry conditions in a sealed container. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10321-71-8
Formula molecolare C6H9O2
Molecular Weight (g/mol) 113.14
Numero MDL MFCD00043804
InChI Key QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-M
Sinonimo 4-methyl-2-pentenoic acid, 4-methylpent-2-enoic acid, e-4-methylpent-2-enoic acid, 3-isopropyl acrylic acid, 2e-4-methylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 4-methyl, unii-0qp1933ptd, 4-methylpent-2-en-1-oic acid, trans-4-methyl-2-pentenoic acid, e-4-methyl-2-pentenoic acid
PubChem CID 642039
IUPAC Name (E)-4-methylpent-2-enoic acid
SMILES CC(C)\C=C\C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentenoic acid
Densità 0.959
Punti di ebollizione 212°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare (CH3)2CHCH=CHCO2H
Indice di rifrazione 1.4485
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in acetone,ether,ethanol.
Peso formulazione 114.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentenoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Methyl-2-pentenoicacid