Learn More
4'-Methyl-3'-nitroacetophenone, 99%
Codice prodotto. 11337386
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11337386
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09372.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5333-27-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5333-27-7
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
Numero MDL MFCD00033858
InChI Key YRBBMDOBWRUMEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79246
IUPAC Name 1-(4-methyl-3-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Punto di fusione 58°C to 62°C
Quantità 5 g
Beilstein 1953352
Sinonimo 4'-methyl-3'-nitroacetophenone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethanone, 4-methyl-3-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-acetyl-4-methyl-3-nitrobenzene, pubchem3328, 3-nitro-4-methylacetophenon, ksc597m2h
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 99%