Learn More
4-Methyl(thiobenzamide), 97%
Codice prodotto. 11479836
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11479836
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20320.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2362-62-1 | C8H9NS | 151.227 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2362-62-1
Formula molecolare C8H9NS
Molecular Weight (g/mol) 151.227
Numero MDL MFCD00173750
InChI Key QXYZSNGZMDVLKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzothioamide, 4-methyl thiobenzamide, 4-methylthiobenzamide, 4-methylbenzene-1-carbothioamide, 4-methyl-thiobenzamide, 4-methylbenzenethioamide, benzenecarbothioamide, 4-methyl, amino 4-methylphenyl methane-1-thione, 4-pmtb, p-methylthiobenzoylamide
PubChem CID 737209
IUPAC Name 4-methylbenzenecarbothioamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl(thiobenzamide)
Punto di fusione 166°C to 169°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 151.23
Percent Purity 97%