Learn More
4-Methylanisole, 99%
Codice prodotto. 11454633
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11454633
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11572.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-93-8
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.167
Numero MDL MFCD00008413
InChI Key CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
IUPAC Name 1-methoxy-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylanisole
Punto di fusione -50°C
Punti di ebollizione 174°C to 175°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Odore Aromatic
Quantità 100 mL
Numero UN UN3271
Beilstein 1237336
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%