Learn More
4-Methylbenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. p-7021135
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11440973
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13347.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5720-05-8
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzeneboronic acid
Punto di fusione 246°C to 254°C
Formula molecolare C7H9BO2
Numero MDL MFCD00039138
Quantità 1 g
Beilstein 2935970
Sinonimo 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
InChI Key BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
IUPAC Name (4-methylphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 135.96
PubChem CID 79799
Peso formulazione 135.96
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylbenzeneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Methylbenzeneboronic acid