Learn More
4-Methylbenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 10377271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10377271
Marca: Thermo Scientific Acros 308910050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6140-17-6
Formula molecolare C8H7F3
Molecular Weight (g/mol) 160.14
Numero MDL MFCD00075476
InChI Key LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
IUPAC Name 1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzotrifluoride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.1440g/mL
Punti di ebollizione 129°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CF3
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.427
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.144
Peso formulazione 160.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid