Learn More
4-Methylbenzyl bromide, 98%
Codice prodotto. 11420883
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11420883
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13297.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents. Ensure adequate ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-81-4
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.064
Numero MDL MFCD00000181
InChI Key WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzyl bromide
Punto di fusione 33°C to 36°C
Densità 1.324
Punti di ebollizione 218°C to 220°C
Punto d'infiammabilità 97°C (206°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3417
Beilstein 507389
Indice di Merck 14,10090
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 185.07
Percent Purity 98%