Learn More
4'-Methylpropiophenone, 94%
Codice prodotto. 11420257
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11420257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21673.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5337-93-9 | C10H12O | 148.21 g/mol
4?-Methylpropiophenone is a chemical reagent used in electrocarboxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-Methylpropiophenone is a chemical reagent used in electrocarboxylation reactions.
Solubility
Soluble in chloroform and hexane.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5337-93-9
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.21
Numero MDL MFCD00009312
InChI Key PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone
PubChem CID 21429
ChEBI CHEBI:59335
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methylpropiophenone
Punto di fusione 7°C
Densità 0.991
Punti di ebollizione 238°C to 239°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 100 g
Beilstein 2042137
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform and hexane.
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 94%