Learn More
4-(Methylsulfonyl)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15437867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15437867 5 g 5g
15427867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15437867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50230.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 4052-30-6 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4052-30-6
Formula molecolare C8H8O4S
Molecular Weight (g/mol) 200.208
Numero MDL MFCD00007564
InChI Key AJBWNNKDUMXZLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylsulfonyl benzoic acid, p-methylsulfonylbenzoic acid, 4-methanesulfonyl-benzoic acid, 4-methylsulphonylbenzoic acid, 4-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 4-methylsulfonyl, p-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77670
IUPAC Name 4-methylsulfonylbenzoic acid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Punto di fusione 270°C to 275°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 200.21
Percent Purity 98%