Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10576992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10576992 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10227323 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10576992 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424880025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Identificatori chimici
CAS 14763-60-1
Formula molecolare C7H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 172.20
Numero MDL MFCD00047806
InChI Key KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
PubChem CID 123350
IUPAC Name 4-methylsulfonylphenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylsulfonyl)phenol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90.0°C to 95.0°C
Colore Brown-Pink to Tan
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4SO2CH3
Quantità 2.5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slight. Other solubilities: soluble in dichloromethane,methanol
Peso formulazione 172.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • 4-(Methylsulfonyl)phenol