Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480469
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480469 10 g 10g
30470197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30480469 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32725510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90536-66-6
Formula molecolare C9 H10 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 214.24
Sinonimo Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid
IUPAC Name 2-(4-methylsulfonylphenyl)acetic acid
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Peso formulazione 214.03