Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine Hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 10562754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10562754 10 g Bottiglia in vetro 10g
10230001 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10562754 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424960100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17852-67-4 | C7H10N2O2S·HCl | 222.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17852-67-4
Formula molecolare C7H10N2O2S·HCl
Molecular Weight (g/mol) 222.69
Numero MDL MFCD00216494
InChI Key QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylsulfonyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methanesulfonylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonylphenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylsulfonyl phenyl-, monohydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine, chloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloric acid
PubChem CID 2735181
IUPAC Name (4-methylsulfonylphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine hydrochloride
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 202°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NHNC6H4SO2CH3·HCl
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 222.69
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder