Learn More
4-Methylsulphonyl benzaldehyde, 95%
Codice prodotto. 10517382 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10517382 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10517382 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424900025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5398-77-6 | C8H8O3S | 184.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Nota nome 95%
CAS 5398-77-6
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155°C to 161°C
Colore Beige-Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8O3S
Numero MDL MFCD00216485
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-methylsulfonyl benzaldehyde, 4-methylsulphonyl benzaldehyde, 4-methanesulfonylbenzaldehyde, 4-methanesulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulphonylbenzaldehyde, p-methylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylsulfonyl, pubchem8151
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC Name 4-methylsulfonylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 184.22
PubChem CID 220376
Peso formulazione 184.22
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylsulphonyl benzaldehyde