Learn More
4-Methylsulphonyl benzonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10321221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10321221 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10321221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424890025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Nota nome 95%
CAS 22821-76-7
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137.0°C to 142.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7NO2S
Numero MDL MFCD00216489
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-methylsulfonyl benzonitrile, 4-methanesulfonyl-benzonitrile, 4-methanesulfonylbenzonitrile, benzonitrile, 4-methylsulfonyl, benzonitrile, p-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenecarbonitrile, 4-mesylbenzonitrile, maybridge3_003168, p-methylsulfonylbenzonitrile, 4-methylsulphonylbenzonitrile
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
InChI Key FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC Name 4-methylsulfonylbenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 181.21
PubChem CID 519981
Peso formulazione 181.21
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.