Learn More
4-Methylsulphonylbenzyl bromide, Tech.
Codice prodotto. 10267553 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
Codice prodotto. 10267553
Marca: Thermo Scientific Acros 357580100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 53606-06-7 | C8H9BrO2S | 249.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53606-06-7
Formula molecolare C8H9BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 249.13
Numero MDL MFCD00185849
InChI Key HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
PubChem CID 2733581
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-methylsulfonylbenzene
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Punto di fusione 82°C to 86°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 06, IV, 2210
Peso formulazione 249.13
Percent Purity ≥60%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.