Learn More
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 10730882 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10730882 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10730882 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424950025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4393-16-2 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Nota nome 95%
CAS 4393-16-2
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 269°C to 277°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H11NO2S
Formula lineare H2NH2CC6H4SO2CH3·HCl
Numero MDL MFCD00216491
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-methylsulfonyl benzylamine, 4-methanesulfonylphenyl methanamine, 4-methylsulfonyl phenyl methanamine, 4-methylsulfonylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methylsulfonyl, unii-61o466wzw2, 4-methanesulfonyl benzylamine, 4-methylsulfonyl benzenemethanamine, 4-methanesulfonylphenyl methylamine, 4-methanesulfonyl-benzylamine
InChI Key VMNXLLDFGVEBLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CN
IUPAC Name (4-methylsulfonylphenyl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 185.241
PubChem CID 57421
Peso formulazione 221.71
Percent Purity ≥94% (Acid)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals