Learn More
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials
Codice prodotto. 10342485
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10342485
Marca: Thermo Scientific™ C40152W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15 x 45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
These 4mL (13mm) 15 x 45mm vials are manufactured from superior 51A amber (Type 1, Class AB) or clear glass and feature a 13-425 thread finish. Available in Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Stile della base Fondo piatto
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Tipo 13-425 Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 4 mL