Learn More
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials
Codice prodotto. p-6062400
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11903499
Marca: Thermo Scientific™ C401521
Edge
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15 x 45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
These 4mL (13mm) 15 x 45mm vials are manufactured from superior 51A amber (Type 1, Class AB) or clear glass and feature a 13-425 thread finish. Available in Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
Recommended for the following instruments:
  • Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Tipo 4 mL Screw Thread Assembled Kit
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No