Learn More
4-(Morpholinomethyl)benzoic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10012172
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10012172
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC29301DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 62642-62-0
Formula molecolare C12H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.256
InChI Key QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
IUPAC Name 4-(morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.25
Percent Purity 97%