Learn More
4-(n-Butoxycarbonyl)phenyl isocyanate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11392886
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11392886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10606.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102561-47-7
Formula molecolare C12H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 219.24
Numero MDL MFCD00037043
InChI Key PVCGQSQNUXNTNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-butoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20e5xd, 4-carbobutoxy phenyl isocyanate, butyl 4-isocyanatobenzoate, 4-n-butoxycarbonyl phenylisocyanate, 4-carbobutoxyphenyl isocyanate, 4-n-carbobutoxyphenyl isocyanate, benzoic acid,4-isocyanato-, butyl ester, benzoic acid, 4-isocyanato-, butyl ester 9ci, 4-n-butoxycarbonyl phenyl isocyanate; 4-carbobutoxy phenyl isocyanate
PubChem CID 4112112
IUPAC Name butyl 4-isocyanatobenzoate
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(n-Butoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Densità 1.105
Punti di ebollizione 295°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5275
Quantità 1 g
Numero UN UN2206
Beilstein 7640773
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 219.24
Percent Purity 99%