Learn More
4-n-Butoxyphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11303426
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11303426
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12877.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28439-86-3 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28439-86-3
Formula molecolare C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
Numero MDL MFCD00037042
InChI Key ASFIDVOMDQBCNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-butoxyphenyl isocyanate, 4-butoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-butoxy-4-isocyanato, 1-butoxy-4-isocyanato-benzene, pubchem16232, 4-butoxybenzenisocyanate
PubChem CID 2769629
IUPAC Name 1-butoxy-4-isocyanatobenzene
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Densità 1.055
Punti di ebollizione 149°C to 150°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 1 g
Numero UN UN2206
Beilstein 2107851
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 98%