Learn More
4-n-Butylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-n-Butylphenylboronic acid |
| Punto di fusione | 91.0°C to 97.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)3C6H4B(OH)2 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 178.04 |
| Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-n-Butylphenylboronic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.