Learn More
4'-n-Nonylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11455223
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11455223
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12831.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37593-05-8
Formula molecolare C17H26O
Molecular Weight (g/mol) 246.394
Numero MDL MFCD00043717
InChI Key PWRSUUUQEQAMEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethan-1-one, 4-n-nonylacetophenone, 1-4-nonylphenyl ethanone, 4'-n-nonylacetophenone, p-nonyl acetophenone, 4'-nonylacetophenone, 1-acetyl-4-nonylbenzene
PubChem CID 142175
IUPAC Name 1-(4-nonylphenyl)ethanone
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-n-Nonylacetophenone
Punti di ebollizione 159°C to 161°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.39
Percent Purity 97%