Learn More
4-n-Pentylbenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11430003
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11430003
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12086.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 26311-45-5 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26311-45-5
Formula molecolare C12H16O2
Molecular Weight (g/mol) 192.258
Numero MDL MFCD00002572
InChI Key CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC Name 4-pentylbenzoic acid
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Pentylbenzoic acid
Quantità 5 g
Beilstein 2044798
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 99%