Learn More
4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7035312
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15469797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53026.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146449-90-3
Formula molecolare C11H17BO3
Molecular Weight (g/mol) 208.06
Numero MDL MFCD04039035
InChI Key WHFKSJLAGACWMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pentyloxyphenylboronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxy phenylboronic acid, 4-n-pentyloxy benzeneboronic acid, 4-pentoxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronicacid, boronic acid, 4-pentyloxy phenyl, 4-n-pentyloxyphenyl boronic acid, pubchem9551, acmc-209cx1
PubChem CID 4684888
IUPAC Name (4-pentoxyphenyl)boronic acid
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 98°C to 100°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.06
Percent Purity 96%