Learn More
4-n-Propoxypiperidine, 95%
Codice prodotto. 11459740
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11459740
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50976.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88536-11-2 | C8H17NO | 143.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88536-11-2
Formula molecolare C8H17NO
Molecular Weight (g/mol) 143.23
Numero MDL MFCD06248727
InChI Key VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride
PubChem CID 11492037
IUPAC Name 4-propoxypiperidine
SMILES CCCOC1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Propoxypiperidine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 143.23
Percent Purity 95%