Learn More
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Codice prodotto. 11444874
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11444874
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13798.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 393-11-3 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-11-3
Formula molecolare C7H5F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Numero MDL MFCD00014717
InChI Key UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-6-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 4-nitro-3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-nitroaniline, 2-nitro-5-amino benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-nitroanilide, flu-1, 3-amino-6-nitro benzotrifluoride
PubChem CID 94955
IUPAC Name 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 125°C to 128°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2650702
Peso formulazione 206.13
Percent Purity 98%