Learn More
4-Nitro-o-xylene, 99%
Codice prodotto. 11357405
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11357405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05342.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-51-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-51-4
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00007268
InChI Key HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-o-xylene, p-nitro-o-xylene, o-xylene, 4-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-4-nitro, para-nitro-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-dimethylbenzene, 1,2-dimethyl-4-nitrobenzol, 3,4-dimethylnitrobenzene, ccris 3118
PubChem CID 7440
IUPAC Name 1,2-dimethyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-o-xylene
Punto di fusione 27°C to 31°C
Densità 1.136
Punti di ebollizione 255°C to 257°C
Quantità 100 g
Indice di rifrazione 1.556
Numero UN UN3447
Beilstein 2043245
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitro-o-xylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Nitro-o-xylene