Learn More
4-Nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11424183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424183 5000 g 5000g
11414183 250 g 250g
11404183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424183 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10369.0I
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
Solubility
Soluble in hot water and alcohol
Notes
Store at 4°C. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-01-6
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007858
InChI Key TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC Name 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroaniline
Punto di fusione 147°C to 149°C
Densità 1.437
Punti di ebollizione 260°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 165°C (329°F)
Odore Amine-like
Quantità 5000 g
Numero UN UN1661
Beilstein 508690
Indice di Merck 14,6584
Informazioni di solubilità Soluble in hot water and alcohol
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%