Learn More
4-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Solstice
Codice prodotto. 15696900 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15696900 25 g Bottiglia in vetro 25g
15686900 100 g Bottiglia in vetro 100g
15606910 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15696900 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 7268025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.0% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-01-6
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007858
InChI Key TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC Name 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroaniline
Punto di fusione 146°C to 149°C
Colore Yellow
Densità 1.44 g/cm3
pH 7
Punti di ebollizione 260°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4NH2
Quantità 25 g
Numero UN UN1661
Beilstein 508690
Peso formulazione 138.12g/mol
Percent Purity ≥99.0% (HPLC)
Forma fisica Crystals