Learn More
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 10290031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10290031
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-74-8
Formula molecolare C6H4ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 221.61
Numero MDL MFCD00007445
InChI Key JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
IUPAC Name 4-nitrobenzenesulfonyl chloride
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 80°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 143°C to 144°C (2.0 hPa)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SO2ClC6H4NO2
Quantità 100 g
Beilstein 11, 72
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 221.62
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder