Learn More
4-Nitrobenzyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10071940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
Codice prodotto. 10071940
Marca: Thermo Scientific Acros 161091000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-14-1
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007374
InChI Key KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71.0°C to 74.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 112.0°C (0.6 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CH2Cl
Quantità 100 g
Beilstein 05,329
Fieser 01,736
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aceton and benzene
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles or Powder