Learn More
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15686940 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 15686940
Marca: Honeywell-Fluka 7356025G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 100-02-7
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00007331
InChI Key BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC Name 4-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenol
Punto di fusione 116°C
Punti di ebollizione 279°C
Formula lineare O2NC6H4OH
Numero UN UN1663
Beilstein 1281877
Informazioni di solubilità 14.8g/L at 25°C
Peso formulazione 139.11g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore 0.6mmHg (120°C)
Densità 1.479g/cm3
Colore Yellow
pH 4.4
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline