Learn More
4-Nitrophenol, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrophenol |
| Punto di fusione | >112°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Punti di ebollizione | 279°C |
| Punto d'infiammabilità | 169°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | O2NC6H4OH |
| Quantità | 1 kg |
| Vedi altri risultati |