Learn More
4-Nitrophenol, 99%
Codice prodotto. p-4510339 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
5kg
Codice prodotto. 10103051
Marca: Thermo Scientific Acros 157050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-02-7
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00007331
InChI Key BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC Name 4-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenol
Punto di fusione >112.0°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 279.0°C
Punto d'infiammabilità 169°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare O2NC6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743; 02,297
Indice di Merck 15, 6708
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,toluene,pyridine,diethyl ether,also soluble in solns of fixed alkali hydroxides,and carbonates
Viscosità 2.56 mPa.s (121°C)
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.