Learn More
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, 95%
Codice prodotto. 15435776
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15435776
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60466.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 80149-80-0 | C12H17NO5Si | 283.36 g/mol
It is employed as a reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture & Light Sensitive. Store at 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80149-80-0
Formula molecolare C12H17NO5Si
Molecular Weight (g/mol) 283.36
Numero MDL MFCD00042930
InChI Key ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
PubChem CID 3086116
IUPAC Name (4-nitrophenyl) 2-trimethylsilylethyl carbonate
SMILES C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Punto di fusione 35°C to 40°C
Formula lineare C12H17NO5Si
Quantità 1 g
Beilstein 4320585
Sensibilità Light and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 283.35
Percent Purity 95%