Learn More
4-Nitrophenyl acetate, 97%
Codice prodotto. 10113660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10113660
Marca: Thermo Scientific Acros 128750250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 830-03-5
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007326
InChI Key QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl acetate
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76.0°C to 79.0°C
Colore Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CO2C6H4NO2
Quantità 25 g
Beilstein 06, 233
Fieser 02,297
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name (4-nitrophenyl) acetate
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder